4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: CHEMPUR
FLUO010806.5GEA
377
EUR
FLUO010806.5G
FLUO010806.1G
CHMPFL10806.20
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₄ Molecular Weight: 250,099 g/mol |
MDL:
MFCD02093723 CAS-Nummer: 269410-22-2 |