4-Methoxy-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-5076-5GEA
804
EUR
COBBPN-5076-5G
COBBPN-5076-1G
4-Methoxy-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
4-Methoxy-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₅ Molecular Weight: 279,0967 g/mol |
MDL:
MFCD06795663 CAS-Nummer: 554411-20-0 |