3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS21127.100EA 0 EUR
SILNSILS21127.100 SILNSILS21127.10 SILNSILS21127.25
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat
Formel: C₁₆H₃₈O₅Si₄
Molecular Weight: 422,82 g/mol
MDL: MFCD00053871
CAS-Nummer: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0