3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS21125.25EA
119
EUR
SILNSILS21125.25
SILNSILS21125.100
SILNSILS21125.10
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat
Formel:
C₁₆H₃₈O₅Si₄ Molecular Weight: 422,82 g/mol |
MDL:
MFCD00053871 CAS-Nummer: 17096-07-0 EINECS: 241-165-0 |