3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL446130-25MLEA 135 EUR
SIAL446130-25ML
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propylmethacrylat
Formel: C₁₆H₃₈O₅Si₄
Molecular Weight: 422,82
MDL: MFCD00053871
CAS-Nummer: 17096-07-0
EINECS: 241-165-0