3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19799.MDEA 37.5 EUR
L19799.MD L19799.03
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure 96%
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183,18 g/mol
Schmelzpunkt: 214 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD00181811
CAS-Nummer: 325-89-3