3-Amino-3-(2-fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT6R-0642.1EA
0
EUR
BIOT6R-0642.1
BIOT6R-0642.5
BIOT6R-0642.10
BIOT6R-0642.500
3-Amino-3-(2-fluorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(2-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ |
MDL:
MFCD00193241 CAS-Nummer: 117391-49-8 |