3-(3-Fluor-4-methoxybenzoyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO009213-25GEA 0 EUR
FLUO009213-25G FLUO009213-5G FLUO009213.1G
3-(3-Fluor-4-methoxybenzoyl)propionsäure
3-(3-Fluor-4-methoxybenzoyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁FO₄
Molecular Weight: 226,20 g/mol
MDL: MFCD00020538
CAS-Nummer: 347-63-7
EINECS: 206-474-7