3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT7R-0624.1EA
0
EUR
BIOT7R-0624.1
BIOT7R-0624.500
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ |
MDL:
MFCD00187209 CAS-Nummer: 5678-45-5 |