3-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT6R-0617.5EA
0
EUR
BIOT6R-0617.5
BIOT6R-0617.1
BIOT6R-0617.500
3-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ |
MDL:
MFCD00448268 CAS-Nummer: 38499-22-8 |