3-(2,5-Dimethoxybenzoyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL568244-5GEA 112 EUR
SIAL568244-5G
3-(2,5-Dimethoxybenzoyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(2,5-Dimethoxybenzoyl)propionsäure
Formel: C₁₂H₁₄O₅
MDL: MFCD00089268
CAS-Nummer: 1084-74-8