3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid,3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid
334330010 334330050
ACRO334330010EA 65.7 EUR
ACRO334330010 ACRO334330050
3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure 98%
3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 199,64 g/mol
Schmelzpunkt: 243…245 °C
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00126370
CAS-Nummer: 19947-39-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %