3-Amino-3-(3,4-dichlorphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT7R-0620.5EA
0
EUR
BIOT7R-0620.5
BIOT7R-0620.1
BIOT7R-0620.500
3-Amino-3-(3,4-dichlorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3,4-dichlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉Cl₂NO₂ |
MDL:
MFCD00462884 CAS-Nummer: 117391-57-8 |