3-Amino-3-(2,3-dichlorphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT6Y-0854.500EA
0
EUR
BIOT6Y-0854.500
BIOT6Y-0854.10
BIOT6Y-0854.1
BIOT6Y-0854.5
3-Amino-3-(2,3-dichlorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(2,3-dichlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉Cl₂NO₂ |
MDL:
MFCD01871301 CAS-Nummer: 117391-56-7 |