2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL561177-5GEA
141
EUR
SIAL561177-5G
2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid, Sigma-Aldrich®
2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid
Formel:
C₁₅H₁₁Cl₂NO₂ |
MDL:
MFCD00018905 CAS-Nummer: 4016-85-7 EINECS: 223-678-1 |