3-Amino-3-(3-bromphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT7R-0609.1EA
0
EUR
BIOT7R-0609.1
BIOT7R-0609.5
BIOT7R-0609.500
3-Amino-3-(3-bromphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3-bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ |
MDL:
MFCD00995843 CAS-Nummer: 117391-50-1 |