1-Octylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL324566-800MLEA 400 EUR
SIAL324566-800ML SIAL324566-100ML
1-Octylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
1-Octylmagnesiumchlorid
Formel: C₈H₁₇ClMg
EINECS: 254-147-2
UN: 2924
ADR: 3,II