Methansulfonamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO296110250EA 47.22 EUR
ACRO296110250 ACRO296111000
Methansulfonamid 98%
Methansulfonamid
Formel: CH₅NO₂S
Molecular Weight: 95,13
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007940
CAS-Nummer: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥97.5 %