Iodmethylmethylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung: Stabilised with copper
SIAL380229-5GEA 105 EUR
SIAL380229-5G
Iodmethylmethylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethylmethylether
Formel: C₂H₅IO
MDL: MFCD00134516
CAS-Nummer: 13057-19-7