3-(N-Boc-amino)benzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-2542-1GEA
185
EUR
COBBAN-2542-1G
COBBAN-2542-5G
3-(N-Boc-amino)benzotrifluorid
3-(N-Boc-amino)benzotrifluorid
Formel:
C₁₂H₁₄F₃NO₂ |
MDL:
MFCD11040633 CAS-Nummer: 109134-07-8 |