Ethylglycolat ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
41475.09EA 57.6 EUR
41475.09 41475.18
Ethylglycolat ≥95%
Ethylglycolat
Formel: C₄H₈O₃
Molecular Weight: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 158…159 °C
Dichte: 1,10
Flammpunkt: 61 °C (143 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021970
CAS-Nummer: 623-50-7
EINECS: 210-798-4