2-Hydroxyethylacetat >60.0% (durch GC)
Lieferant: ABCR GMBH
|
Gefahr
|
TCIAA1059-500MLEA
779
EUR
TCIAA1059-500ML
TCIAA1059-25ML
ABCRAB135486.0500
2-Hydroxyethylacetat >60.0% (durch GC)
2-Hydroxyethylacetat
Formel:
C₄H₈O₃ Molecular Weight: 104,1045 g/mol Siedepunkt: 182°C Flammpunkt: 102°C |
MDL:
MFCD00002864 CAS-Nummer: 542-59-6 EINECS: 208-821-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 60.0 % |