tert-Butylisocyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL58825-5ML-FEA 401 EUR
SIAL58825-5ML-F SIAL58825-1ML-F
tert-Butylisocyanacetat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylisocyanacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
MDL: MFCD00042952
CAS-Nummer: 2769-72-4