N-Boc-N-methyl-ethylendiamin ≥97%
|
Gefahr
|
H56456.XFEA
271.44
EUR
H56456.XF
N-Boc-N-methyl-ethylendiamin ≥97%
N-Boc-N-methyl-ethylendiamin
Formel:
C₈H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 174,24 g/mol Dichte: 0,975 Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01317789 CAS-Nummer: 121492-06-6 UN: 2735 ADR: 8,III |