Trimethylsilylacetat (Acetoxytrimethylsilan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL284459-25GEA 45.5 EUR
SIAL284459-25G SIAL284459-100G
Trimethylsilylacetat (Acetoxytrimethylsilan), Sigma-Aldrich®
Trimethylsilylacetat (Acetoxytrimethylsilan)
Formel: C₅H₁₂O₂Si
Molecular Weight: 132,24 g/mol
MDL: MFCD00008695
CAS-Nummer: 2754-27-0
EINECS: 220-404-2
UN: 3272
ADR: 3,II