3'-Amino-4'-methoxyacetanilid ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB136303.0500EA 0 EUR
ABCRAB136303.0500
3'-Amino-4'-methoxyacetanilid ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
3'-Amino-4'-methoxyacetanilid
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 180,2000 g/mol
MDL: MFCD00008676
CAS-Nummer: 6375-47-9
EINECS: 228-938-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/22/28928822.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %