4-Acetamido-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
556742-25G
SIAL556742-25GEA 286 EUR
SIAL556742-25G
4-Acetamido-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisol, Sigma-Aldrich®
4-Acetamido-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisol
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₄
MDL: MFCD00035865
CAS-Nummer: 24530-67-4
EINECS: 246-300-7