2-Cyan-4'-methoxyacetanilid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT2D-084.10EA
0
EUR
BIOT2D-084.10
BIOT2D-084.5
BIOT2D-084.500
BIOT2D-084.1
2-Cyan-4'-methoxyacetanilid
2-Cyan-4'-methoxyacetanilid
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ |
MDL:
MFCD00214717 CAS-Nummer: 5382-38-7 EINECS: 226-376-8 |