2-Cyan-3'-methoxyacetanilid
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300-01307EA 0 EUR
ENAMEN30001307.5G ENAMEN30001307.10G ENAMEN300-01307 ENAMEN30001307.1G
2-Cyan-3'-methoxyacetanilid
2-Cyan-3'-methoxyacetanilid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
CAS-Nummer: 91818-29-0