N,N-Dimethylcyanacetamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A10981.06EA 54.5 EUR
A10981.06 A10981.14
N,N-Dimethylcyanacetamid ≥98%
N,N-Dimethylcyanacetamid
Formel: C₅H₈N₂O
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Schmelzpunkt: 59…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051623
CAS-Nummer: 7391-40-4
EINECS: 000-000-0