2',4'-Dichlor-5'-hydroxyacetanilid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT4L-304S.1EA
0
EUR
BIOT4L-304S.1
BIOT4L-304S.500
BIOT4L-304S.5
BIOT4L-304S.10
2',4'-Dichlor-5'-hydroxyacetanilid
2',4'-Dichlor-5'-hydroxyacetanilid
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₂ Molecular Weight: 220,0527 g/mol |
MDL:
MFCD00186236 CAS-Nummer: 67669-19-6 EINECS: 429-110-0 |