4'-Chlor-2-cyanacetanilid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT9B-047.5EA
0
EUR
BIOT9B-047.5
BIOT9B-047.1
BIOT9B-047.500
BIOT9B-047.10
4'-Chlor-2-cyanacetanilid
4'-Chlor-2-cyanacetanilid
Formel:
C₉H₇ClN₂O Molecular Weight: 194,6177 g/mol |
MDL:
MFCD00036015 CAS-Nummer: 17722-17-7 EINECS: 241-720-7 |