3'-Chlor-2-cyanacetanilid
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30001397.1GEA 0 EUR
ENAMEN30001397.1G ENAMEN300-01397.10 ENAMEN30001397.5G
3'-Chlor-2-cyanacetanilid
3'-Chlor-2-cyanacetanilid
Formel: C₉H₇ClN₂O
CAS-Nummer: 17722-12-2