Trimethylsilylbromacetat
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS19100.10EA 0 EUR
SILNSILS19100.10 SILNSILS19100.25
Trimethylsilylbromacetat
Trimethylsilylbromacetat
Formel: C₅H₁₁BrO₂Si
Molecular Weight: 211,13 g/mol
MDL: MFCD00000187
CAS-Nummer: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN: 2920
ADR: 8,II