Trimethylsilylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL235113-25GEA 49.9 EUR
SIAL235113-25G
Trimethylsilylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilylbromacetat
Formel: C₅H₁₁BrO₂Si
Molecular Weight: 211,13
MDL: MFCD00000187
CAS-Nummer: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN: 2920
ADR: 8,II