2-Acetamido-4-bromanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2834-5GEA 432 EUR
COBBHC-2834-5G COBBHC-2834-1G
2-Acetamido-4-bromanisol
2-Acetamido-4-bromanisol
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MDL: MFCD12546479
CAS-Nummer: 88301-40-0