4-Acetamido-2-brom-5-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1578-5GEA
804
EUR
COBBAN-1578-5G
COBBAN-1578-1G
4-Acetamido-2-brom-5-nitroanisol
4-Acetamido-2-brom-5-nitroanisol
Formel:
C₉H₉BrN₂O₄ |
MDL:
MFCD16618927 CAS-Nummer: 7357-66-6 |