3,3-Diethoxy-1-propylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8612-250MEA 202 EUR
COBBPN-8612-250M
3,3-Diethoxy-1-propylboronsäurepinakolester
3,3-Diethoxy-1-propylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₇BO₄
Molecular Weight: 258,17 g/mol
MDL: MFCD03788723
CAS-Nummer: 165904-27-8