3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8832-1GEA 198 EUR
COBBPN-8832-1G
3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 195,07 g/mol
MDL: MFCD09953480
CAS-Nummer: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III