3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H27126.03EA 80.2 EUR
H27126.03 H27126.06
3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester 96%
3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 195,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953480
CAS-Nummer: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III