D(-)-Penicillamin
Lieferant: U.S. Pharmacopeia
USPH1501006EA 353 EUR
USPH1501006
D(-)-Penicillamin
D(-)-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 149,2 g/mol
MDL: MFCD00064302
CAS-Nummer: 52-67-5
EINECS: 200-148-8