D(-)-Penicillamin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4032629.0005EA 99.6 EUR
BACE4032629.0005 BACE4032629.0025
D(-)-Penicillamin
D(-)-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 149,2 g/mol
MDL: MFCD00064302
CAS-Nummer: 52-67-5
EINECS: 200-148-8