L(+)-Penicillamin
Lieferant: Molekula
MOLEM25587231EA 0 EUR
MOLEM25587231
L(+)-Penicillamin
L(+)-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 149,21 g/mol
MDL: MFCD00064303
CAS-Nummer: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9