DL-Penicillamin
Lieferant: Molekula
MOLE13853922-25GEA 852 EUR
MOLE13853922-25G
DL-Penicillamin
DL-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 149,21 g/mol
MDL: MFCD00004856
CAS-Nummer: 52-66-4
EINECS: 200-147-2