1,2:3,4-Diepoxybutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Butadiene diepoxide,Butadiene diepoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
202533-1G 202533-25G 202533-5G
SIAL202533-1GEA 59.4 EUR
SIAL202533-1G SIAL202533-25G SIAL202533-5G
1,2:3,4-Diepoxybutan, Sigma-Aldrich®
1,2:3,4-Diepoxybutane
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
MDL: MFCD00005120
CAS-Nummer: 1464-53-5
EINECS: 215-979-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II