Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A16896.06EA 68.2 EUR
A16896.06 A16896.14
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat 97%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Molecular Weight: 186,22 g/mol
Schmelzpunkt: 172…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00123414
CAS-Nummer: 7210-76-6