2-Acetamido-5-nitrothiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L01356.06EA
198
EUR
L01356.06
L01356.03
2-Acetamido-5-nitrothiazol ≥98%
2-Acetamido-5-nitrothiazol
Formel:
C₅H₅N₃O₃S Schmelzpunkt: ∼ 263 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022438 CAS-Nummer: 140-40-9 EINECS: 205-414-7 |