2-Acetamido-5-chlorthiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L17151.06EA
54.9
EUR
L17151.06
L17151.03
2-Acetamido-5-chlorthiazol ≥97%
2-Acetamido-5-chlorthiazol
Formel:
C₅H₅ClN₂OS Molecular Weight: 176,63 Schmelzpunkt: 208…212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318098 CAS-Nummer: 20256-39-7 EINECS: 000-000-0 |