2-Acetamido-5-bromthiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6857-5GEA 309 EUR
COBBHC-6857-5G COBBHC-6857-1G COBBHC-6857-25G
2-Acetamido-5-bromthiazol
2-Acetamido-5-bromthiazol
Formel: C₅H₅BrN₂OS
Molecular Weight: 221,0800 g/mol
MDL: MFCD00017336
CAS-Nummer: 7336-54-1