Natriumbordeuterid (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL205591-1GEA
90.1
EUR
SIAL205591-1G
SIAL205591-5G
Natriumbordeuterid (98% D), Sigma-Aldrich®
Natriumbordeuterid
Formel:
D₄BNa Molecular Weight: 41,857 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003519 CAS-Nummer: 15681-89-7 EINECS: 239-764-7 UN: 1426 ADR: 4.3,I |